Merck
609102
Sigma-Aldrich
L-Asparagin-15N-säure-β-benzylester
98 atom % 15N
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2O2CCH2CH(15NH2)CO2H
Molekulargewicht:
224.22
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[15NH2][C@@H](CC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H13NO4/c12-9(11(14)15)6-10(13)16-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1/i12+1
InChIKey
VGALFAWDSNRXJK-ZNXOOWLZSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)