Wichtige Dokumente
608874
o-Toluidin-15N
98 atom % 15N
Synonym(e):
o-Toludin-15N, 2-Methylanilin-15N
About This Item
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
bp
199-200 °C/11 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-28 °C (lit.)
Dichte
1.004 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1ccccc1[15NH2]
InChI
1S/C7H9N/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,8H2,1H3/i8+1
InChIKey
RNVCVTLRINQCPJ-VJJZLTLGSA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
185.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
85 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)