608645
Tamoxifen-15N-(N,N-dimethyl-13C2)
99 atom % 13C, 99 atom % 15N, 99% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
99 atom % 15N
Assay
99% (CP)
Form
solid
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
CC\C(c1ccccc1)=C(\c2ccccc2)c3ccc(OCC[15N]([13CH3])[13CH3])cc3
InChI
1S/C26H29NO/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)28-20-19-27(2)3/h5-18H,4,19-20H2,1-3H3/b26-25-/i2+1,3+1,27+1
InChIKey
NKANXQFJJICGDU-MEAUAUGVSA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Lact. - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)