Merck
608629
Sigma-Aldrich
Glyphosat-2-13C,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
Synonym(e):
N-(Phosphonomethyl)-glycin-2-13C,15N
About This Item
Lineare Formel:
HO2C13CH215NHCH2PO3H2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
230 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
OC(=O)[13CH2][15NH]CP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/i1+1,4+1
InChIKey
XDDAORKBJWWYJS-VFZPYAPFSA-N
Allgemeine Beschreibung
Glyphosate-2-13C,15N is enriched with 13C and 15N isotopes.
Anwendung
Glyphosate-2-13C,15N has been used widely in the field of agriculture. It is also used as an internal standard for water quality determination.
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Lene Nørby Nielsen et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 233, 364-376 (2017-11-03)
Recently, concerns have been raised that residues of glyphosate-based herbicides may interfere with the homeostasis of the intestinal bacterial community and thereby affect the health of humans or animals. The biochemical pathway for aromatic amino acid synthesis (Shikimate pathway), which
Global Trade Item Number
SKUGTIN
608629-10MG4061841679066