Merck
608599
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N2-carbonat-13C
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
Synonym(e):
Carbonic acid, di(ammonium-15N) salt
About This Item
Lineare Formel:
(15NH4)213CO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
99.07
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Form
solid
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[15NH3].[15NH3].OC(O)=O
InChI
1S/CH2O3.2H3N/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);2*1H3/i;2*1+1
InChIKey
PRKQVKDSMLBJBJ-IMSGLENWSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)