Merck
607355
Sigma-Aldrich
Imidazol-2-13C,15N2
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13CC2H415N2
Molekulargewicht:
71.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Form
solid
bp
256 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
89-91 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
c1c[15nH][13cH][15n]1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)/i3+1,4+1,5+1
InChIKey
RAXXELZNTBOGNW-FRSWOAELSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)