Merck
607223
Sigma-Aldrich
Kohlen-13C-dioxid-18O2
99 atom % 13C, 97 atom % 18O
About This Item
Lineare Formel:
13C18O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
49.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142200
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
97 atom % 18O
Form
gas
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[18O]=[13C]=[18O]
InChI
1S/CO2/c2-1-3/i1+1,2+2,3+2
InChIKey
CURLTUGMZLYLDI-UKEFCNGDSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)