Merck
607185
Sigma-Aldrich
Kohlen-13C dioxid-17O2
99 atom % 13C, 60 atom % 17O
About This Item
Lineare Formel:
13C17O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
47.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352119
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
60 atom % 17O
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[17O]=[13C]=[17O]
InChI
1S/CO2/c2-1-3/i1+1,2+1,3+1
InChIKey
CURLTUGMZLYLDI-VMIGTVKRSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Piktogramme
Gas cylinder
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Press. Gas Compr. Gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)