606170
Vanillin-d3
99 atom % D, 99% (CP)
Synonym(e):
4-Hydroxy-3-methoxy-d3-benzaldehyd
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % D
Assay
99% (CP)
Form
solid
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
bp
170 °C/15 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
81-83 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])Oc1cc(C=O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3/i1D3
InChIKey
MWOOGOJBHIARFG-FIBGUPNXSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)