Wichtige Dokumente
605980
Mevalonolactone-5-13C 13C
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonym(e):
DL-Mevalon-5-13C-lacton
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
solid
bp
150 °C/5 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
28 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CC1(O)C[13CH2]CC(=O)C1
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(8)2-3-9-5(7)4-6/h8H,2-4H2,1H3/i3+1
InChIKey
JYVXNLLUYHCIIH-LBPDFUHNSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)