605700
Palmitinsäure-5,6,7,8-13C4
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonym(e):
Hexadecan-5,6,7,8-13C4-säure
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
61-64 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
CCCCCCCC[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]CCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i9+1,10+1,11+1,12+1
InChIKey
IPCSVZSSVZVIGE-BMHINFNASA-N
Verpackung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)