Merck
605670
Sigma-Aldrich
Caprylsäure-5,6,7,8-13C4
99 atom % 13C
Synonym(e):
Caprylsäure-5,6,7,8-13C4
About This Item
Lineare Formel:
13CH3(13CH2)3(CH2)3CO2H
Molekulargewicht:
148.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51113400
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
bp
237 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
16 °C (lit.)
Dichte
0.935 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2]CCCC(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChIKey
WWZKQHOCKIZLMA-JCDJMFQYSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)