Merck
604275
Sigma-Aldrich
Iodbenzoesäure-methylester-Ring-13C6
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
I13C6H4-CO2CH3
Molekulargewicht:
268.00
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
98% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
112-116 °C
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
COC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13c](I)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C8H7IO2/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5H,1H3/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
InChIKey
DYUWQWMXZHDZOR-WBJZHHNVSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)