Merck
603341
Sigma-Aldrich
Propin-3-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
Methyl-13C-acetylen
About This Item
Lineare Formel:
13CH3C≡CH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
41.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352003
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[13CH3]C#C
InChI
1S/C3H4/c1-3-2/h1H,2H3/i2+1
InChIKey
MWWATHDPGQKSAR-VQEHIDDOSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Flam. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
-59.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-51 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)