Wichtige Dokumente
603147
Wasser-18O
80 atom % 18O
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
H218O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
20.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352303
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Normalized with respect to hydrogen
Isotopenreinheit
80 atom % 18O
Mol-Gew.
19.62 g/mol
bp
100 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
0 °C (lit.)
Dichte
1.11 g/mL at 20 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[18OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+2
InChIKey
XLYOFNOQVPJJNP-NJFSPNSNSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?