Merck
602051
Sigma-Aldrich
Xenon-124Xe
50 atom %
About This Item
Lineare Formel:
124Xe
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
123.91
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142001
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
50 atom %
Form
gas
Massenverschiebung
M-8
SMILES String
[124Xe]
InChI
1S/Xe/i1-7
InChIKey
FHNFHKCVQCLJFQ-NOHWODKXSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Piktogramme
Gas cylinder
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Press. Gas Liquefied gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)