Wichtige Dokumente
602019
Xenon-124Xe
70 atom %
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
124Xe
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
123.91
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142001
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
70 atom %
Form
gas
Massenverschiebung
M-8
SMILES String
[124Xe]
InChI
1S/Xe/i1-7
InChIKey
FHNFHKCVQCLJFQ-NOHWODKXSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)