Merck
600237
Sigma-Aldrich
Helium-3He
99.95 atom %, 99.9% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
3He
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
3.02
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142005
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99.95 atom %
Assay
≥99.9% (Total Helium)
99.9% (CP)
Form
gas
Verunreinigungen
<0.1% Total others
Massenverschiebung
M-1
SMILES String
[3He]
InChI
1S/He/i1-1
InChIKey
SWQJXJOGLNCZEY-BJUDXGSMSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Piktogramme
Gas cylinder
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Press. Gas Compr. Gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)