Merck
597562
Sigma-Aldrich
Oleoyl-L-carnitin -hydrochlorid
99% (CP)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C25H47NO4 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
462.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
Assay
99% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
133-135 °C (lit.)
SMILES String
[Cl-].CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)O[C@H](CC(O)=O)C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C25H47NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25(29)30-23(21-24(27)28)22-26(2,3)4;/h12-13,23H,5-11,14-22H2,1-4H3;1H/b13-12-;/t23-;/m1./s1
InChIKey
JPDKUMDAMZLOJR-KFQPROOXSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)