Wichtige Dokumente
597139
4-Iodbenzylamin -hydrochlorid
95%
Synonym(e):
(4-Iodophenyl)methanamine hydrochloride, p-Iodobenzylamine hydrochloride
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
IC6H4CH2NH2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
269.51
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
299-303 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
iodo
SMILES String
Cl[H].NCc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C7H8IN.ClH/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7;/h1-4H,5,9H2;1H
InChIKey
GBJMURRFWZREHE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
4-Iodobenzylamine hydrochloride can be synthesized in three steps from 4-iodobenzoic acid.
Anwendung
4-Iodobenzylamine hydrochloride can react with methyl 4-bromomethyl-3-methoxycarbonyl cinnamate in the presence of triethylamine to give the corresponding cyclic amide.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
"Design, synthesis, and evaluation of isoindolinone-hydroxamic acid derivatives as histone deacetylase (HDAC) inhibitors"
Lee S, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 17(27), 4895-4900 (2007)