Merck
593516
Sigma-Aldrich
5-Brom-3-fluorsalicylaldehyd
97%
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H2(F)(OH)CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
112-116 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
bromo
fluoro
SMILES String
Oc1c(F)cc(Br)cc1C=O
InChI
1S/C7H4BrFO2/c8-5-1-4(3-10)7(11)6(9)2-5/h1-3,11H
InChIKey
YYCQXIWKIRQWHN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)