592552
Pentabromphenylacrylat
96%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
148-151 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Brc1c(Br)c(Br)c(OC(=O)C=C)c(Br)c1Br
InChI
1S/C9H3Br5O2/c1-2-3(15)16-9-7(13)5(11)4(10)6(12)8(9)14/h2H,1H2
InChIKey
BKKVYNMMVYEBGR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)