Wichtige Dokumente
592471
N,N-Dimethyl-d6-glycin -hydrochlorid
99 atom % D
Synonym(e):
N-Methylsarcosin-dimethyl-d6 -hydrochlorid
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
(CD3)2NCH2CO2H · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
145.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % D
Assay
98% (CP)
Form
solid
bp
190-192 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
Cl.[2H]C([2H])([2H])N(CC(O)=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H9NO2.ClH/c1-5(2)3-4(6)7;/h3H2,1-2H3,(H,6,7);1H/i1D3,2D3;
InChIKey
FKASAVXZZLJTNX-TXHXQZCNSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?