Merck
590967
Sigma-Aldrich
Octansäure-7-13C
99 atom % 13C
About This Item
Lineare Formel:
CH313CH2(CH2)5CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
145.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51113400
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
bp
237 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
16 °C (lit.)
Dichte
0.916 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
C[13CH2]CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)/i2+1
InChIKey
WWZKQHOCKIZLMA-VQEHIDDOSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup