Wichtige Dokumente
590428
1-Iodbutan-d9
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Synonym(e):
Butyl-d9-iodid
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CD3(CD2)2CD2I
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Assay
≥99% (CP)
Enthält
copper as stabilizer
bp
130-131 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-103 °C
Dichte
1.696 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+9
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])I
InChI
1S/C4H9I/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2
InChIKey
KMGBZBJJOKUPIA-YNSOAAEFSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
91.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
33 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?