Wichtige Dokumente
589861
4-Methoxybenzaldehyd-α-d1
98 atom % D, 96% (CP)
Synonym(e):
p-Anisaldehyd-α-d1
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8DH7O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
96% (CP)
bp
248 °C (lit.)
Dichte
1.127 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[2H]C(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3/i6D
InChIKey
ZRSNZINYAWTAHE-RAMDWTOOSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
228.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
109 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?