Wichtige Dokumente
589373
Benzyl-cyanid-13C2
99 atom % 13C
Synonym(e):
Phenylacetonitril-1,2-13C2
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
bp
233-234 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-24 °C (lit.)
Dichte
1.032 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
N#[13C][13CH2]c1ccccc1
InChI
1S/C8H7N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2/i6+1,7+1
InChIKey
SUSQOBVLVYHIEX-AKZCFXPHSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
215.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
102 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)