Wichtige Dokumente
589098
Methyl-4-oxobutanoat
90%
Synonym(e):
β-(Methoxycarbonyl)propionaldehyd, β-Carbomethoxypropionaldehyd, 3-(Methoxycarbonyl)propanal, 3-(Methoxycarbonyl)propionaldehyd, 3-Carbomethoxypropionaldehyd, 3-Formylpropionsäure-Methylester, 4-Oxobuttersäure-Methylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
90%
Verunreinigungen
≤10% 4-oxobutanoic acid
Brechungsindex
n20/D 1.424 (lit.)
bp
187-188 °C (lit.)
Dichte
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
ester
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]C(=O)CCC(=O)OC
InChI
1S/C5H8O3/c1-8-5(7)3-2-4-6/h4H,2-3H2,1H3
InChIKey
DLZVZNAPRCRXEG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- to produce 1-hydroxymethylpyrrolizidine alkaloids
- of (+)-isoretronecanol, (-)-isoretronecanol, (+)-laburnine, and (-)-trachelanthamidine
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
187.0 °F
Flammpunkt (°C)
86.1 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?