Merck
588458
Sigma-Aldrich
tert-Butyl-2-bromacrylat
95%
Synonym(e):
α-Brom-tert-butyl acrylate
About This Item
Lineare Formel:
CH2C(Br)CO2C(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.458 (lit.)
bp
80-85 °C/35 mmHg (lit.)
Dichte
1.277 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H]\C([H])=C(/Br)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C7H11BrO2/c1-5(8)6(9)10-7(2,3)4/h1H2,2-4H3
InChIKey
GWIIOMWMVVSZJE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
190.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87.78 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
588458-1G4061826174029