Merck
588040
Sigma-Aldrich
Chlorethan-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Lineare Formel:
CH313CH2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
65.51
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
bp
12.3 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
C[13CH2]Cl
InChI
1S/C2H5Cl/c1-2-3/h2H2,1H3/i2+1
InChIKey
HRYZWHHZPQKTII-VQEHIDDOSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-58.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-50 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)