Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
587028
4-Iod-benzylcyanid
97%
Synonym(e):
4-Iodphenylacetonitril
Alle Fotos(3)
About This Item
Lineare Formel:
IC6H4CH2CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
53-57 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
iodo
nitrile
SMILES String
Ic1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C8H6IN/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4H,5H2
InChIKey
PNXWQTYSBFGIFD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?