Merck
586730
Sigma-Aldrich
DL-Alanin-3-13C,3,3,3-d3
99 atom % D, 99 atom % 13C
About This Item
Lineare Formel:
13CD3CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
93.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
99 atom % D
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
289 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H][13C]([2H])([2H])C(N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/i1+1D3
InChIKey
QNAYBMKLOCPYGJ-KQORAOOSSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)