Merck
586293
Sigma-Aldrich
Ethanol-17O
20 atom % 17O, 99% (CP)
Synonym(e):
Ethylalkohol-17O
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH217O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
47.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
20 atom % 17O
Assay
99% (CP)
Mol-Gew.
46.27 by atom % calculation (20 atom % 17O)
bp
78 °C (lit.)
Dichte
0.798 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CC[17OH]
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i3+1
InChIKey
LFQSCWFLJHTTHZ-LBPDFUHNSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning MRI/MRS and the use of isotopes in hyperpolarization.