577901
Merrifield-Harz
50-100 mesh, extent of labeling: 2.5-4.0 mmol/g Cl- loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Synonym(e):
Chlormethyliertes Polystyrol, Chlormethyliertes Styrol-divinylbenzol-harz, Chlormethyliertes Styrol/Divinylbenzol Copolymer, Poly-(Styrol-co-vinylbenzylchlorid-co-divinylbenzol), Polystyrol quervernetzt mit Divinylbenzol, chlormethyliert, Styrol und Divinylbenzol Copolymer, chlormethyliert
About This Item
Empfohlene Produkte
Quervernetzung
1 % cross-linked with divinylbenzene
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Kennzeichnungsgrad
2.5-4.0 mmol/g Cl- loading
Partikelgröße
50-100 mesh
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
ClCc1ccccc1.C=Cc2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3
InChIKey
NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves