Merck
577146
Sigma-Aldrich
Propan-13C3(99%)/Helium(RG), Gasgemisch Verhältnis 1:9
ratio (1:9), 99% 13C
About This Item
UNSPSC-Code:
12352001
Isotopenreinheit
99% 13C
Form
gas
Zusammensetzung
ratio (1:9)
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Gas 1
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)