Merck
571415
Sigma-Aldrich
1-(4-Methoxyphenyl)piperazin
97%
Synonym(e):
1-(4-Anisyl)-piperazin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H16N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.26
Beilstein:
156736
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
42-47 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(cc1)N2CCNCC2
InChI
1S/C11H16N2O/c1-14-11-4-2-10(3-5-11)13-8-6-12-7-9-13/h2-5,12H,6-9H2,1H3
InChIKey
MRDGZSKYFPGAKP-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
mouse ... Htr3a(15561)
rat ... Htr1a(24473)
Warnhinweis
Reizend, absorbiert CO2
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Marcelo Dutra Arbo et al.
Archives of toxicology, 90(12), 3045-3060 (2016-01-29)
The piperazine derivatives most frequently consumed for recreational purposes are 1-benzylpiperazine, 1-(3,4-methylenedioxybenzyl) piperazine, 1-(3-trifluoromethylphenyl) piperazine and 1-(4-methoxyphenyl) piperazine. Generally, they are consumed as capsules, tablets or pills but also in powder or liquid forms. Currently, the precise mechanism by which