Wichtige Dokumente
570435
Poly[(methylmethacrylat)-co-(Disperse Red 1-Methacrylat)]
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Übergangstemp.
Tm (DSC) 108 °C (onset)
Löslichkeit
chloroform: soluble
toluene: soluble
λmax
490 nm
Allgemeine Beschreibung
Chromophore monomer ~15 mol %.
Anwendung
NLO polymer
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)