Merck
570117
Sigma-Aldrich
L-Norvalin-1-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
S-(+)-2-Amino-valeriansäure-carboxy-13C
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)2CH(NH2)13CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CCC[C@H](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i5+1
InChIKey
SNDPXSYFESPGGJ-TXZHAAMZSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)