Wichtige Dokumente
569925
Kreatin-13C1 (guanidin-13C) Monohydrat
99 atom % 13C
Synonym(e):
4-Amidinosarcosin-guanidino-13C-monohydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Form
solid
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
292 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
O.CN(CC(O)=O)[13C](N)=N
InChI
1S/C4H9N3O2.H2O/c1-7(4(5)6)2-3(8)9;/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9);1H2/i4+1;
InChIKey
MEJYXFHCRXAUIL-VZHAHHFWSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)