Merck
568279
Sigma-Aldrich
5-Brom-1-methyl-1H-imidazol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H5BrN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
40-44 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Cn1cncc1Br
InChI
1S/C4H5BrN2/c1-7-3-6-2-4(7)5/h2-3H,1H3
InChIKey
HATLLUIOEIXWGD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
180.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
82.2 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)