Wichtige Dokumente
566217
7-[4-(Trifluormethyl)cumarin]acrylamid
98%
Synonym(e):
7-(Acryloylamino)-4-trifluormethylcumarin, N-(2-Oxo-4-(trifluormethyl)-2H-chromen-7-yl)-acrylamid
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
222-224 °C (dec.) (lit.)
λmax
342 nm
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC(F)(F)C1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)C=C)ccc12
InChI
1S/C13H8F3NO3/c1-2-11(18)17-7-3-4-8-9(13(14,15)16)6-12(19)20-10(8)5-7/h2-6H,1H2,(H,17,18)
InChIKey
WJZFVBAYCVHWRE-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Fluorescent monomer
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?