564613
5-Amino-2-nitrobenzoesäure
97%
Synonym(e):
2-Nitro-5-amino-benzoesäure, 3-Carboxy-4-nitro-anilin, NSC 74455
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
236-238 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Nc1ccc(c(c1)C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N2O4/c8-4-1-2-6(9(12)13)5(3-4)7(10)11/h1-3H,8H2,(H,10,11)
InChIKey
KZZWQCKYLNIOBT-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Two-component dendritic chain reactions
- Enzymic activation of hydrophobic self-immolative dendrimers
- Preparation of insulin receptor tyrosine kinase activator
- Preparation of polymer-bound diazonium salts using Merrifield resin-bound piperazine
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Ox. Sol. 2
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?