Wichtige Dokumente
560294
PSS-[3-(2-Aminoethyl)amino]propyl-Heptaisobutyl, substituiert
Synonym(e):
1-[3-(2-Aminoethyl)-amino]-propyl-3,5,7,9,11,13,15-isobutylpentacyclo[9.5.1.1(3,9).1(5,15).1(7,13)]octasiloxan, Aminoethylaminopropylisobutyl-POSS®, POSS®-Aminoethylaminopropyl-Isobutyl ersetzt
About This Item
Empfohlene Produkte
mp (Schmelzpunkt)
109-116 °C (lit.)
Löslichkeit
THF: soluble
acetonitrile: insoluble
chloroform: soluble
SMILES String
CC(C)C[Si]12O[Si]3(CCCNCCN)O[Si]4(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O1)O[Si]5(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O2)O[Si](CC(C)C)(O3)O[Si](CC(C)C)(O4)O5
InChI
1S/C33H76N2O12Si8/c1-27(2)20-49-36-48(19-15-17-35-18-16-34)37-50(21-28(3)4)41-52(39-49,23-30(7)8)45-55(26-33(13)14)46-53(40-49,24-31(9)10)42-51(38-48,22-29(5)6)44-54(43-50,47-55)25-32(11)12/h27-33,35H,15-26,34H2,1-14H3
InChIKey
KHYRGQGGJMEVTP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
560294-1G | 4061832583389 |
560294-5G | 4061833355909 |