Wichtige Dokumente
549428
4-(Hydroxymethyl)-phenylacetaminomethyl-polystyrol
100-200 mesh, extent of labeling: 0.7-1.3 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Synonym(e):
PAM-Harz
About This Item
Empfohlene Produkte
Quervernetzung
1 % cross-linked
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Kennzeichnungsgrad
0.7-1.3 mmol/g loading
Partikelgröße
100-200 mesh
SMILES String
[X]CNC(=O)Cc1ccc(cc1)CO
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)