Merck
547085
Sigma-Aldrich
Z-trans-4-Hydroxy-L-prolinol
Synonym(e):
Benzyl (2S,4R)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H17NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
251.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Optische Aktivität
[α]20/D −33°, c = 15 in chloroform
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Brechungsindex
n20/D 1.547 (lit.)
bp
240 °C (lit.)
Dichte
1.297 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
OC[C@@H]1C[C@@H](O)CN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H17NO4/c15-8-11-6-12(16)7-14(11)13(17)18-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11-12,15-16H,6-9H2/t11-,12+/m0/s1
InChIKey
WDEQGLDWZMIMJM-NWDGAFQWSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.