Merck
546402
Sigma-Aldrich
4′-Hydroxy-3′,5′-dimethylacetophenon
97%
Synonym(e):
1-(4-Hydroxy-3,5-dimethylphenyl)ethan-1-one, 1-(4-Hydroxy-3,5-dimethylphenyl)ethanone, 3′,5′-Dimethyl-4′-hydroxyacetophenone, 4-Acetyl-2,6-dimethylphenol
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2C6H2(OH)COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
151-155 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
CC(=O)c1cc(C)c(O)c(C)c1
InChI
1S/C10H12O2/c1-6-4-9(8(3)11)5-7(2)10(6)12/h4-5,12H,1-3H3
InChIKey
MUWPKXVVEOGKNO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)