Wichtige Dokumente
541575
2,4-Diamino-6-(hydroxymethyl)pteridin -hydrochlorid
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H8N6O ·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.64
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
mp (Schmelzpunkt)
220 °C (lit.)
Qualitätsniveau
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
Cl[H].Nc1nc(N)c2nc(CO)cnc2n1
InChI
1S/C7H8N6O.ClH/c8-5-4-6(13-7(9)12-5)10-1-3(2-14)11-4;/h1,14H,2H2,(H4,8,9,10,12,13);1H
InChIKey
XZHMPUJCSYVIQL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
2,4-Diamino-6-(hydroxymethyl)pteridine hydrochloride may be used in the synthesis of 6-bromomethyl-pteridine-2,4-diamine.
Reactant involved in the synthesis of prodrugs
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Genbin Shi et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 20(1), 47-57 (2011-12-16)
6-Hydroxymethyl-7,8-dihydropterin pyrophosphokinase (HPPK), a key enzyme in the folate biosynthetic pathway, catalyzes the pyrophosphoryl transfer from ATP to 6-hydroxymethyl-7,8-dihydropterin. The enzyme is essential for microorganisms, is absent from humans, and is not the target for any existing antibiotics. Therefore, HPPK