Merck
541567
Sigma-Aldrich
Methyl-5-(chlormethyl)-2-furoat
97%
Synonym(e):
5-(Chlormethyl)-2-furoat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H7ClO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.58
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
32-36 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
ester
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC(=O)c1ccc(CCl)o1
InChI
1S/C7H7ClO3/c1-10-7(9)6-3-2-5(4-8)11-6/h2-3H,4H2,1H3
InChIKey
PWXMEBZOKUPCST-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis and Reactions of Substituted 3-amino-2-furyl (aryl)-thieno [2, 3-b] pyridines.
Kaigorodova YA, et al.
Molecules (Basel), 5(10), 1085-1093 (2000)