Merck
539864
Sigma-Aldrich
5-[3,4-(Methylendioxy)phenyl]-1,3-cyclohexandion
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H12O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
solid
Assay:
97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
179-181 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
O=C1CC(CC(=O)C1)c2ccc3OCOc3c2
InChI
1S/C13H12O4/c14-10-3-9(4-11(15)6-10)8-1-2-12-13(5-8)17-7-16-12/h1-2,5,9H,3-4,6-7H2
InChIKey
BNXUYPAIVILSTN-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)