Merck
537950
Sigma-Aldrich
3-(Imidazol-1-yl)propyl-funktionalisiertes Kieselgel
200-400 mesh, extent of labeling: 1.0 mmol/g loading
Synonym(e):
Imidazol-3 funktionalisiertes Kieselgel
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.22
Kennzeichnungsgrad
1.0 mmol/g loading
Qualitätsniveau
Oberflächenbereich
500 m2/g
Partikelgröße
200-400 mesh
Porengröße
60 Å pore size
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
537950-100G
537950-25G
537950-5G4061833499306